Stampa…
Tetracloroplatinato di dipotassio 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
IN1004-1G IN1004-5G
APOSIN1004-1GEA 72.7 EUR
APOSIN1004-1G APOSIN1004-5G
Tetracloroplatinato di dipotassio 95%
Tetracloroplatinato di dipotassio
Formula: Cl₄K₂Pt
Peso molecolare: 415,09 g/mol
Densità: 3,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011378
CAS Number: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III