Alluminio 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Al Punto di ebollizione: 2467 °C Densità: 2,699 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS Number: 7429-90-5 UN: 3178 ADR: 4.1,III |