Stampa…
Hexaamminecobalt trichloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN0745-25G IN0745-100G IN0745-500G
APOSIN0745-25GEA 125 EUR
APOSIN0745-25G APOSIN0745-100G APOSIN0745-500G
Hexaamminecobalt trichloride
Hexaamminecobalt trichloride
Formula: H₁₈CoCl₃N₆
Punto di fusione: 217 °C
Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036304
CAS Number: 10534-89-1