Stampa…
Zearalenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione, (S,E)-14,16-Dihydroxy-3-methyl-3,4,5,6,9,10-hexahydro-1H-benzo[c][1]oxacyclotetradecine-1,7(8H)-dione
BIZ0112-25MG BIZ0112-50MG BIZ0112-100MG
APOSBIZ0112-25MGEA 139 EUR
APOSBIZ0112-25MG APOSBIZ0112-50MG APOSBIZ0112-100MG
Zearalenone
Zearalenone
Fungal mycotoxin.
Formula: C₁₈H₂₂O₅
Peso molecolare: 318,4 g/mol
Punto di fusione: 161…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 17924-92-4
UN: 1759
ADR: 8,III