Stampa…
Withaferin A
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,6-Epoxy-4,27-dihydroxy-1-oxowitha-2,24-dienolide
BIW4202-10MG BIW4202-5MG
APOSBIW4202-10MGEA 437 EUR
APOSBIW4202-10MG APOSBIW4202-5MG
Withaferin A
Withaferin A
Possible carcinogen.
Formula: C₂₈H₃₈O₆
Peso molecolare: 470,6 g/mol
Punto di fusione: 252…253 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 5119-48-2