Stampa…
Wortmannin (da Penicillium funiculosum)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (1S,6bR,9aS,11R,11bR)-1-(Methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3,6,9-trioxo-1,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-3H-furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]isochromen-11-yl acetate
BIW4201-25MG BIW4201-50MG BIW4201-5MG
APOSBIW4201-25MGEA 1010 EUR
APOSBIW4201-25MG APOSBIW4201-50MG APOSBIW4201-5MG
Wortmannin (da Penicillium funiculosum)
Wortmannin
Specific inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K).
Formula: C₂₃H₂₄O₈
Peso molecolare: 428,44 g/mol
Punto di fusione: 234…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00133927
CAS Number: 19545-26-7
UN: 3462
ADR: 6.1,I