Stampa…
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIV6240-1G BIV6240-25G BIV6240-5G
APOSBIV6240-1GEA 21.9 EUR
APOSBIV6240-1G APOSBIV6240-25G APOSBIV6240-5G
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Formula: C₃₁H₄₆O₂
Punto di ebollizione: ∼140 °C/0,001mmHg
Punto di fusione: ∼ …20 °C
Densità: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00214063
CAS Number: 84-80-0