Cianocobalamina USP
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00151092 CAS Number: 68-19-9 |