Verapamil hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Calcium channel blocker.
Formula:
C₂₇H₃₈N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00055208 CAS Number: 152-11-4 EINECS: 205-800-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |