Stampa…
Virginiamycin S1
Fornitore: Apollo Scientific
BIV1004-10MG BIV1004-5MG
APOSBIV1004-10MGEA 285 EUR
APOSBIV1004-10MG APOSBIV1004-5MG
Virginiamycin S1
Virginiamycin S1
Formula: C₄₃H₄₉N₇O₁₀
Punto di fusione: 165…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 23152-29-6
EINECS: 245-462-6