Stampa…
Virginiamycin M1
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Staphylomycin, Mikamycin A
BIV1003-10MG BIV1003-25MG
APOSBIV1003-10MGEA 109 EUR
APOSBIV1003-10MG APOSBIV1003-25MG
Virginiamycin M1
Virginiamycin M1
Formula: C₂₈H₃₅N₃O₇
Peso molecolare: 525,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 21411-53-0