Stampa…
Acido Vanillico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIV1001-100G BIV1001-25G
APOSBIV1001-100GEA 36.4 EUR
APOSBIV1001-100G APOSBIV1001-25G
Acido Vanillico
Acido Vanillico
Formula: C₈H₈O₄
Punto di fusione: 208…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002551
CAS Number: 121-34-6
EINECS: 204-466-8