Stampa…
L(+)-Valina ≥99.5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
BIV0722-100G BIV0722-1KG
APOSBIV0722-100GEA 21.9 EUR
APOSBIV0722-100G APOSBIV0722-1KG
L(+)-Valina ≥99.5%
L(+)-Valina
USP, pyrogen free
Formula: C₅H₁₁NO₂
Punto di fusione: 295…300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064220
CAS Number: 72-18-4
EINECS: 200-773-6