Stampa…
Uridina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIU0400-100G BIU0400-250G BIU0400-25G
APOSBIU0400-100GEA 79.9 EUR
APOSBIU0400-100G APOSBIU0400-250G APOSBIU0400-25G
Uridina 99%
Uridine
Formula: C₉H₁₂N₂O₆
Punto di fusione: 163…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006526
CAS Number: 58-96-8
EINECS: 200-407-5