Stampa…
Ganciclovir
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BITP1699-100MG BITP1699-1G BITP1699-500MG
APOSBITP1699-100MGEA 156 EUR
APOSBITP1699-100MG APOSBITP1699-1G APOSBITP1699-500MG
Ganciclovir
Ganciclovir
  • Protein
Formula: C₉H₁₃N₅O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00870588
CAS Number: 82410-32-0