Stampa…
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
BIT7140-100ML BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA 29 EUR
APOSBIT7140-100ML APOSBIT7140-250ML
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina)
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,775 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008335
CAS Number: 110-18-9
UN: 2372
ADR: 3,II