Stampa…
Tiourea
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIT4110-1KG BIT4110-100G BIT4110-500G BIT4110-5KG BIT4110-10KG
APOSBIT4110-1KGEA 43.5 EUR
APOSBIT4110-1KG APOSBIT4110-100G APOSBIT4110-500G APOSBIT4110-5KG APOSBIT4110-10KG
Tiourea
Tiourea
Formula: NH₂CSNH₂
Punto di fusione: 170…176 °C
Densità: 1,405 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008067
CAS Number: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III