Acido D(-)-tartarico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Optical resolution agent; Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula:
C₄H₆O₆ Punto di fusione: 166…174 °C Densità: 1,76 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004238 CAS Number: 147-71-7 EINECS: 205-695-6 |