L-Tyrosine disodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIT3156-100G
BIT3156-25G
APOSBIT3156-100GEA
94.4
EUR
APOSBIT3156-100G
APOSBIT3156-25G
L-Tyrosine disodium salt
L-Tyrosine disodium salt
Formula:
C₁₈H₂₀N₂Na₂O₆ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
69847-45-6 |