Stampa…
Trizma(R) maleate ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris-maleate
BIT3097-100G BIT3097-50G
APOSBIT3097-100GEA 87 EUR
APOSBIT3097-100G APOSBIT3097-50G
Trizma(R) maleate ≥98%
Trizma(R) maleate
  • Buffer
Formula: C₈H₁₅NO₇
Peso molecolare: 237.208 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 72200-76-1
EINECS: 276-455-6