2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIT3089-10G
BIT3089-25G
BIT3089-5G
APOSBIT3089-10GEA
43.5
EUR
APOSBIT3089-10G
APOSBIT3089-25G
APOSBIT3089-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₁₈H₁₂N₆ Punto di fusione: 247…249 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006045 CAS Number: 3682-35-7 EINECS: 222-965-9 |