Stampa…
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
BIT3086-25G BIT3086-50G
APOSBIT3086-25GEA 62.5 EUR
APOSBIT3086-25G APOSBIT3086-50G
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
Formula: C₁₉H₁₅ClN₄
Peso molecolare: 334.81 g/mol
Punto di fusione: 249…251 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011963
CAS Number: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815