Blu tetrazolio cloruro
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
Formula:
C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂ Punto di fusione: 255 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040933 CAS Number: 1871-22-3 |