TES (2 - (Tris (idrossimetil) metilammino) acido etan-1-solfonico) ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Biological buffer - useful range 6.8-8.2
- Assay (by titration) >99%
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formula:
C₆H₁₅NO₆S Punto di fusione: 225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007532 CAS Number: 7365-44-8 EINECS: 230-906-3 |