Stampa…
TAPS (3 - (Tris (idrossimetil) metilammino) Acido propano-1-solfonico) ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIT3005-100G BIT3005-1KG BIT3005-250G
APOSBIT3005-100GEA 29 EUR
APOSBIT3005-100G APOSBIT3005-1KG APOSBIT3005-250G
TAPS (3 - (Tris (idrossimetil) metilammino) Acido propano-1-solfonico) ≥99%
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formula: C₇H₁₇NO₆S
Punto di fusione: 230…235 °C (dec.)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007538
CAS Number: 29915-38-6