Stampa…
Tropodithietic Acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIT1603-1MG BIT1603-5MG
APOSBIT1603-1MGEA 270 EUR
APOSBIT1603-1MG APOSBIT1603-5MG
Tropodithietic Acid
Tropodithietic Acid
Formula: C₈H₄O₃S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 750590-18-2