Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato ≥99.5%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
- Loss on drying: <0.5%
- Heavy metals: <5ppm
- pka @ 20°C:8.1
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Punto di fusione: 149…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012590 CAS Number: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 |