Stampa…
Tunicamycin (da Streptomyces species)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIT1006-10MG BIT1006-5MG
APOSBIT1006-10MGEA 270 EUR
APOSBIT1006-10MG APOSBIT1006-5MG
Tunicamycin (da Streptomyces species)
Tunicamycin
Formula: C₃₉H₆₄N₄O₁₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065709
CAS Number: 11089-65-9
UN: 3462
ADR: 6.1,II