Stampa…
Trichostatin A (da Streptomyces species)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: TSA, (R,2E,4E)-7-(4-(dimethylamino)phenyl)-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxohepta-2,4-dienamide, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
BIT1005-10MG BIT1005-5MG
APOSBIT1005-10MGEA 437 EUR
APOSBIT1005-10MG APOSBIT1005-5MG
Trichostatin A (da Streptomyces species)
Trichostatin A
Formula: C₁₇H₂₂N₂O₃
Peso molecolare: 302,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03848392
CAS Number: 58880-19-6