Stampa…
Triacsin C (da Streptomyces species)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIT1004-1MG BIT1004-100UG
APOSBIT1004-1MGEA 1120 EUR
APOSBIT1004-1MG APOSBIT1004-100UG
Triacsin C (da Streptomyces species)
Triacsin C
Fungal metabolite.
Formula: C₁₁H₁₇N₃O
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 76896-80-5