Stampa…
Thiolutin (da Streptomyces luteosporeus)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-(Acetamido)-4-methyl-1,2-dithiolo[4,3-b]-pyrrol-5(4H)-one
BIT1001-10MG BIT1001-5MG
APOSBIT1001-10MGEA 481 EUR
APOSBIT1001-10MG APOSBIT1001-5MG
Thiolutin (da Streptomyces luteosporeus)
Thiolutin
Potent inhibitor of bacterial and yeast RNA polymerases.
Formula: C₈H₈N₂O₂S₂
Peso molecolare: 228,3 g/mol
Punto di fusione: 281…285 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 87-11-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II