Stampa…
meta-Topolin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: mT, 3-(((9H-Purin-6-yl)amino)methyl)phenol, 6-(3-Hydroxybenzylamino)purine
BIT0841-100MG BIT0841-1G BIT0841-500MG
APOSBIT0841-100MGEA 51 EUR
APOSBIT0841-100MG APOSBIT0841-1G APOSBIT0841-500MG
meta-Topolin
meta-Topolin
Highly active aromatic cytokinin from poplar leaves.
Formula: C₁₂H₁₁N₅O
Peso molecolare: 241,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03065993
CAS Number: 75737-38-1