Stampa…
DL-Threonine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIT0724-100G BIT0724-250G
APOSBIT0724-100GEA 125 EUR
APOSBIT0724-100G APOSBIT0724-250G
DL-Threonine
DL-Threonine
Formula: C₄H₉NO₃
Peso molecolare: 119.12 g/mol
Punto di fusione: 244 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063722
CAS Number: 80-68-2