Stampa…
L(-)-Tirosina ≥99.5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
BIT0721-100G BIT0721-1KG BIT0721-500G
APOSBIT0721-100GEA 21.9 EUR
APOSBIT0721-100G APOSBIT0721-1KG APOSBIT0721-500G
L(-)-Tirosina ≥99.5%
L(-)-Tirosina
Ph.Eur, pyrogen free
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002606
CAS Number: 60-18-4
EINECS: 200-460-4