Stampa…
L(-)-Triptofano ≥99.5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIT0720-100G BIT0720-1KG BIT0720-500G
APOSBIT0720-100GEA 21.9 EUR
APOSBIT0720-100G APOSBIT0720-1KG APOSBIT0720-500G
L(-)-Triptofano ≥99.5%
L(-)-Triptofano
USP, pyrogen free
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Punto di fusione: 280…285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6