L-Threonine ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
BIT0719-100G
BIT0719-1KG
BIT0719-500G
APOSBIT0719-100GEA
61.1
EUR
APOSBIT0719-100G
APOSBIT0719-1KG
APOSBIT0719-500G
L-Threonine ≥99%
L-Threonine
USP, pyrogen free
Formula:
C₄H₉NO₃ Peso molecolare: 119,12 g/mol Punto di fusione: 255…256 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064270 CAS Number: 72-19-5 EINECS: 200-774-1 |