Tiamina idrocloruro ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
BIT0614-100G
BIT0614-1KG
BIT0614-250G
APOSBIT0614-100GEA
37.7
EUR
APOSBIT0614-100G
APOSBIT0614-1KG
APOSBIT0614-250G
Tiamina idrocloruro ≥99%
Tiamina idrocloruro
Formula:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS Peso molecolare: 337,27 g/mol Punto di fusione: 247…249 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012780 CAS Number: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 |