Stampa…
Tiamulin fumarate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIT0157-1G BIT0157-250MG BIT0157-5G
APOSBIT0157-1GEA 79.9 EUR
APOSBIT0157-1G APOSBIT0157-250MG APOSBIT0157-5G
Tiamulin fumarate
Tiamulin fumarate
  • Antibodies
Formula: C₃₂H₅₁NO₈S
Peso molecolare: 609.819 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00145407
CAS Number: 55297-96-6