Stampa…
D(+)-Trealosio diidrato
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
BIT0136-100G BIT0136-500G BIT0136-1KG
APOSBIT0136-100GEA 29.2 EUR
APOSBIT0136-100G APOSBIT0136-500G APOSBIT0136-1KG
D(+)-Trealosio diidrato
D(+)-Trealosio diidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Peso molecolare: 378,33 g/mol
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071594
CAS Number: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6