Stampa…
TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: TCEP HCl
BIT0122-10G BIT0122-25G BIT0122-5G
APOSBIT0122-10GEA 219 EUR
APOSBIT0122-10G APOSBIT0122-25G APOSBIT0122-5G
TCEP HCl (Tris (2-carbossietil) fosfina cloridrato) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Used in the reduction of disulphide groups.
  • Water soluble
  • More stablethan DTT
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
Peso molecolare: 286,65 g/mol
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00145469
CAS Number: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II