Stampa…
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Fornitore: Apollo Scientific
BISY007-1G BISY007-5G
APOSBISY007-1GEA 94.4 EUR
APOSBISY007-1G APOSBISY007-5G
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Formula: C₁₀H₁₄O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074970
CAS Number: 34819-86-8