Stampa…
Boceprevir
Fornitore: Apollo Scientific
BISN0326-5MG BISN0326-50MG BISN0326-100MG
APOSBISN0326-5MGEA 92.8 EUR
APOSBISN0326-5MG APOSBISN0326-50MG APOSBISN0326-100MG
Boceprevir
Boceprevir
Formula: C₂₇H₄₅N₅O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22208555
CAS Number: 394730-60-0