Stampa…
PX 12
Fornitore: Apollo Scientific
BISN0324-5MG BISN0324-50MG BISN0324-100MG
APOSBISN0324-5MGEA 91.5 EUR
APOSBISN0324-5MG APOSBISN0324-50MG APOSBISN0324-100MG
PX 12
PX 12
Formula: C₇H₁₂N₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18086851
CAS Number: 141400-58-0