Stampa…
Shikonin
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methylpent-3-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione, Tokyo Violet, 5,8-Dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-1,4-naphthalenedione, C.I. 75535
BISN0323-10MG BISN0323-50MG BISN0323-100MG
APOSBISN0323-10MGEA 72.7 EUR
APOSBISN0323-10MG APOSBISN0323-50MG APOSBISN0323-100MG
Shikonin
Shikonin
Formula: C₁₆H₁₆O₅
Peso molecolare: 288,3 g/mol
Punto di fusione: 147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075680
CAS Number: 517-89-5