Disulfiram
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Disolfuro di tetraetiltiourame, Tetraetiltiuramdisolfuro, (Bis dietilcarbamoil) disolfuro
Formula:
C₁₀H₂₀N₂S₄ Peso molecolare: 296.55 g/mol Punto di ebollizione: 369 Punto di fusione: 70 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009048 CAS Number: 97-77-8 Merck Index: 13,03399 |