Stampa…
SU 3327
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-((5-Nitrothiazol-2-yl)thio)-1,3,4-thiadiazol-2-amine, SU3327
BISN0309-5MG BISN0309-10MG BISN0309-25MG
APOSBISN0309-5MGEA 161 EUR
APOSBISN0309-5MG APOSBISN0309-10MG APOSBISN0309-25MG
SU 3327
SU 3327
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₅H₃N₅O₂S₃
Peso molecolare: 261,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01927019
CAS Number: 40045-50-9