Stampa…
CCT-196969
Fornitore: Apollo Scientific
BISN0303-1MG BISN0303-5MG BISN0303-10MG
APOSBISN0303-1MGEA 65.5 EUR
APOSBISN0303-1MG APOSBISN0303-5MG APOSBISN0303-10MG
CCT-196969
CCT-196969
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₇H₂₄FN₇O₃
Peso molecolare: 513,50 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1163719-56-9