Stampa…
TA-02
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-(2-fluorophenyl)-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl)pyridine
BISN0290-1MG BISN0290-5MG BISN0290-10MG
APOSBISN0290-1MGEA 219 EUR
APOSBISN0290-1MG APOSBISN0290-5MG APOSBISN0290-10MG
TA-02
TA-02
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₀H₁₃F₂N₃
Peso molecolare: 333,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29924749
CAS Number: 1784751-19-4