Stampa…
SD-06
Fornitore: Apollo Scientific
BISN0285-1MG BISN0285-5MG BISN0285-10MG
APOSBISN0285-1MGEA 37.7 EUR
APOSBISN0285-1MG APOSBISN0285-5MG APOSBISN0285-10MG
SD-06
SD-06
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₀H₂₀ClN₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17019341
CAS Number: 271576-80-8