Stampa…
PD318088
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: PD-318088, 5-Bromo-N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzamide, pd 318088, PD318088, pd318088, PD 318088, 5-bromo-N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodoanilino)benzamide
BISN0284-1MG BISN0284-5MG BISN0284-25MG
APOSBISN0284-1MGEA 118 EUR
APOSBISN0284-1MG APOSBISN0284-5MG APOSBISN0284-25MG
PD318088
PD318088
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₆H₁₃BrF₃IN₂O₄
Peso molecolare: 561,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384973
CAS Number: 391210-00-7